Learn More
1,8-Octandiol, TRC
Artikelnummer. 30422891
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30422891 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422891 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO23730525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Octanediol
CAS 629-41-4
Summenformel C8 H18 O2
Menge 25 g
Synonym 1,8-Octanediol (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 1,8-Dihydroxyoctane, 1,8-Octamethylene glycol, 1,8-Octyleneglycol, NSC 81228, Octamethylene glycol, Octane-1,8-diol, α,ω-Octanediol, ω-Octanediol
InChI-Formel InChI=1S/C8H18O2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2
SMILES OCCCCCCCCO
IUPAC-Name Octan-1,8-diol
Molekulargewicht (g/mol) 146.23
Formelmasse 146.1307