Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/8 Zoll Graphitanschlüsse
Beschreibung
- Verbundstoff aus Graphit und Vespel
- Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
- Geht mit der Kapillarsäule eine feste Verbindung ein
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Graphit-Verringerungshülle 1/8 Zoll Anschluss 1.2 mm x 6.4 mm x 4 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Größe (metrisch) | 6.4 x 4 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1/8 Zoll Anschlüsse |
| Material | Graphit |
| Menge | 10/Pckg. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.2 mm |