Learn More
1,8-Dihydroxyanthraquinon, TRC
Artikelnummer. 30138075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138075 100 g 100 Gramm
30135094 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138075 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD450150100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117-10-2
Summenformel C14 H8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 240.21
Synonym Anthraquinone, 1,8-dihydroxy- (8CI), 1,8-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone, 1,8-Dioxyanthraquinone, Altan, Antrapurol, Chrysazin, Danthron, Danthrone, Dantron, Diaquone, Dionone, Dorbane, Istin, Istizin, Laxanorm, Laxanthreen, Laxipur, Laxipurin, Modane, NSC 38626, NSC 646568, NSC 7210, Zwitsalax
IUPAC-Name 1,8-Dihydroxyanthracen-9,10-Dion
SMILES Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dantron
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
Formelmasse 240.0423