Learn More
1,8-Dihydroxyanthracen-9,10-dion (Danthron), Mikromol™
Beschreibung
1,8-Dihydroxyanthracen-9,10-dion (Danthron)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dantron |
| CAS | 117-10-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Dantron |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C14 H8 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1,8-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Dithranol Imp. B (EP), Danthron, 1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone, 1,8-Dioxyanthraquinone, Altan, Antrapurol, Chrysazin, Danthrone, Dantron, Diaquone, Dionone, Dorbane, Istin, Istizin, Laxanorm, Laxanthreen, Laxipur, Laxipurin, Modane, NSC 38626, NSC 646568, NSC 7210, Zwitsalax, Dithranol Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H |
| SMILES | Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12 |
| IUPAC-Name | 1,8-Dihydroxyanthracen-9,10-Dion |
| Mehr anzeigen |