Learn More
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-anthracen-9,10-dion (Aloe-Emodin), Mikromol™
Beschreibung
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-anthracen-9,10-dion (Aloe-Emodin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aloe Emodin |
| CAS | 481-72-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Aloe Emodin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C15 H10 O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Diacerein Imp. B (EP), 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazin, 3-Hydroxymethylchrysazine, Aloe emodin, Aloe-emodol, NSC 38628, Rhabarberone, Diacerein Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2 |
| SMILES | OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC-Name | 1,8-Dihydroxy-3-(Hydroxymethyl)anthracen-9,10-dion |
| Mehr anzeigen |