Learn More
1.8-Diazacyclotetradecane-2,7-Dione, TRC
Artikelnummer. 30006626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006626 10 mg 10 Milligramm
30005557 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006626 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49480010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4266-66-4
Summenformel C12H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 226.32
Synonym NSC 138477
SMILES O=C1CCCCC(=O)NCCCCCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1.8-Diazacyclotetradecane-2,7-dione
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H22N2O2/c15-11-7-3-4-8-12(16)14-10-6-2-1-5-9-13-11/h1-10H2,(H,13,15)(H,14,16)
Formelmasse 226.1681
Reinheit (%) >95%