Learn More
1,8-Diaminooctan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436736
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
11436736 100 g 100 Gramm
11426736 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11436736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23885.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 373-44-4 | C8H22Cl2N2 | 217.18 g/mol
1,8-Diaminooctane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,8-Diaminooctan ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 575 g/l.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Kohlendioxid, Luft, Wasser/Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 373-44-4
Summenformel C8H22Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 217.18
MDL-Nummer MFCD00008248
InChI-Schlüssel ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392
PubChem CID 24250
ChEBI CHEBI:73112
IUPAC-Name octane-1,8-bis(aminium) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 1,8-Diaminooctane
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
pH 11.7
Siedepunkt 225°C to 226°C
Flammpunkt 106°C (223°F)
Geruch Amine-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1735426
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 575g/L.
Formelmasse 144.26
Reinheit (%) 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,8-Diaminooctane
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Octamethylenediamine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.