Learn More
1,7-Phenanthrolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336494 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10336494 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10336494 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426110010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 7-Phenanthroline
CAS 230-46-6
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 77°bis 78 °C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H8N2
MDL-Nummer MFCD00004971
Menge 1 g
Synonym pyridino 2,3-f quinoline, ccris 7840, 1,7 phenanthroline, acmc-20ap0u, opera_id_785, 1,7-phenanthroline
InChI-Schlüssel OZKOMUDCMCEDTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C2C(C=CC3=NC=CC=C23)=C1
IUPAC-Name 1,7-Phenanthrolin
Molekulargewicht (g/mol) 180.21
PubChem CID 67473
ChEBI CHEBI:36418
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,7-Phenanthroline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /