Learn More
1,7-Dihydroxynaphthalen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317649 25 g 25 Gramm
11307649 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317649 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28261.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 575-38-2 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 575-38-2
Summenformel C10H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.172
MDL-Nummer MFCD00035720
InChI-Schlüssel ZUVBIBLYOCVYJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-dihydroxynaphthalene, 1,7-naphthalenediol, napthalene-1,7-diol, unii-7d42f605cs, ccris 7895, 1,7 dihydroxynaphthalene, 2,8-dihydroxynaphthalene, acmc-1aqz2, unii-m7uz7bfo3a component
PubChem CID 68462
IUPAC-Name naphthalin-1,7-diol
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)O)C(=C1)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,7-Dihydroxynaphthalene
Schmelzpunkt 180°C to 184°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 97%