Learn More
1,7-Diaminoheptan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11307875
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
646-19-5
C7H18N2
130.24
MFCD00008246
PWSKHLMYTZNYKO-UHFFFAOYSA-N
1,7-diaminoheptane, 1,7-heptanediamine, heptamethylenediamine, chembl28242, h2n ch2 7nh2, heptan-1,7-diamin, 1,9-diazanonane, acmc-1atsg, 1,7-heptamethylenediamine
69533
Heptan-1,7-diamin
NCCCCCCCN
646-19-5
C7H18N2
130.24
MFCD00008246
PWSKHLMYTZNYKO-UHFFFAOYSA-N
1,7-diaminoheptane, 1,7-heptanediamine, heptamethylenediamine, chembl28242, h2n ch2 7nh2, heptan-1,7-diamin, 1,9-diazanonane, acmc-1atsg, 1,7-heptamethylenediamine
69533
Heptan-1,7-diamin
NCCCCCCCN
1,7-Diaminoheptane is used in the preparation of 7-amino-1-guanidinooctane and 1,7-diamino-trans-hept-3-ene, which is used as a deoxyhypusine synthase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,7-Diaminoheptan wird bei der Herstellung von7-Amino-1-Guanidinooctan und1,7 -diamino-trans-hept-3-en verwendet, das als Desoxyhypusin-Synthaseinhibitor verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Aceton, Ether und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,7-Diaminoheptane
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
Dichte 0.86
Siedepunkt 223°C to 225°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel H2N(CH2)7NH2
Brechungsindex 1.459
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1734159
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,acetone,ether and benzene.
Formelmasse 130.24
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.