Learn More
1,7-Diaminoheptan 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10418640
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
646-19-5
C7H18N2
130.24
MFCD00008246
PWSKHLMYTZNYKO-UHFFFAOYSA-N
1,7-diaminoheptane, 1,7-heptanediamine, heptamethylenediamine, chembl28242, h2n ch2 7nh2, heptan-1,7-diamin, 1,9-diazanonane, acmc-1atsg, 1,7-heptamethylenediamine
69533
heptane-1,7-diamine
NCCCCCCCN
646-19-5
C7H18N2
130.24
MFCD00008246
PWSKHLMYTZNYKO-UHFFFAOYSA-N
1,7-diaminoheptane, 1,7-heptanediamine, heptamethylenediamine, chembl28242, h2n ch2 7nh2, heptan-1,7-diamin, 1,9-diazanonane, acmc-1atsg, 1,7-heptamethylenediamine
69533
heptane-1,7-diamine
NCCCCCCCN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 7-Diaminoheptane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 223°C to 225°C
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)7NH2
Menge 25 g
Beilstein 04, 271
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Klumpen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,7-Diaminoheptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.