Learn More
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]Heptan-2-Aminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10217762
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10217762 1 g 1 Gramm
10066764 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10217762 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RDP00128DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 32768-19-7
Summenformel C10H20ClN
Molekulargewicht (g/mol) 189.727
MDL-Nummer MFCD00180693
InChI-Schlüssel XVVITZVHMWAHIG-VMKQZJJLSA-N
Synonym 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-amine hydrochloride, bornylamine, hydrochloride, bornylamine hydrochloride, 1,7,7-trimethylnorbornan-2-amine, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 hept-2-ylamine, chloride, 4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-amine hydrochloride
PubChem CID 55283045
IUPAC-Name (1R,4R)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-amin; Hydrochlorid
SMILES CC1(C2CCC1(C(C2)N)C)C.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 7, 7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 189.73
Reinheit (%) 97%