Learn More
1-(6-n-Butoxy-2-pyridyl)-piperazin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469700 1 g 1 Gramm
11459700 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469700 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50954.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 902837-07-4
Summenformel C13H21N3O
Molekulargewicht (g/mol) 235.331
MDL-Nummer MFCD08061085
InChI-Schlüssel PPOHEYKESQFZEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-butoxypyridin-2-yl piperazine, 1-6-n-butoxy-2-pyridyl piperazine, 1-6-butoxy pyridin-2-yl piperazine, acmc-20ap9t, 2-butoxy-6-piperazinylpyridine
PubChem CID 28054514
IUPAC-Name 1-(6-Butoxypyridin-2-yl)Piperazin
SMILES CCCCOC1=CC=CC(=N1)N2CCNCC2
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 1-(6-n-Butoxy-2-pyridyl)piperazine
Menge 1 g
Formelmasse 235.33
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.