Learn More
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)-piperidin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10515374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10515374 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10317304 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515374 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC59001DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 930111-02-7
Summenformel C11H15N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 221.26
MDL-Nummer MFCD09879914
InChI-Schlüssel TTWSTFTZNIMXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 24229596
IUPAC-Name 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)-Piperidin-3-Carbonsäure
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 221.26
Reinheit (%) 97%