Learn More
[1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10163424
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10163424 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10749415 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10163424 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC59009DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 937795-91-0
Summenformel C11H17N3O
Molekulargewicht (g/mol) 207.277
MDL-Nummer MFCD09879916
InChI-Schlüssel OWOMYFSSKZGDBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine, 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methanol, 1-6-methylpyrazin-2-yl-3-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 24229598
IUPAC-Name [1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-yl]methanol
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 207.28
Reinheit (%) 95%