Learn More
1-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)ethanon (Acetylnerolin), Mikromol™
Artikelnummer. 17914466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17914466 100 mg 100 Milligramm
17900876 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17914466 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0152.07
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)ethanon (Acetylnerolin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylnerolin
CAS 3900-45-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetylnerolin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H12 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Naproxen Imp. L (EP), Naproxen USP Related Compound L, Naproxen USP RC L, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanone, Acetylnerolin, Naproxen Related Compound L, Naproxen Impurity L
InChI-Formel InChI=1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)C
IUPAC-Name 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 200.233
Menge 100 mg
Formelmasse 200,084 g/mol