Learn More
1-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)ethanon (Acetylnerolin), Mikromol™
Beschreibung
1-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)ethanon (Acetylnerolin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetylnerolin |
| CAS | 3900-45-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Acetylnerolin |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C13 H12 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Naproxen Imp. L (EP), Naproxen USP Related Compound L, Naproxen USP RC L, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanone, Acetylnerolin, Naproxen Related Compound L, Naproxen Impurity L |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)C |
| IUPAC-Name | 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanon |
| Mehr anzeigen |