Learn More
1,6-Hexanediol, TRC
Artikelnummer. 30403170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30403170 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403170 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH290098500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Hexanediol
CAS 629-11-8
Summenformel C6 H14 O2
Menge 500 mg
Synonym 1,6-Dihydroxyhexane, 1,6-Hexylene glycol, Hexamethylene glycol, Hexamethylenediol, NSC 508, α,ω-Hexanediol, ω-Hexanediol
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
SMILES OCCCCCCO
IUPAC-Name Hexan-1,6-diol
Molekulargewicht (g/mol) 118.17
Formelmasse 118.0994