Learn More
1,6-Hexanediol Diacrylat (stabilisiert mit 100 ppm MEHQ) (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30136372
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136372 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30136372 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH294253500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13048-33-4
Summenformel C12H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 226.27
Synonym 1,2-Bisacryloyloxyhexane, 1,6-HDDA, 1,6-Hexamethylene Diacrylate, 1,6-Hexamethylenediol Diacrylate, 1,6-Hexandiol Diacrylate, 1,6-Hexanediol Diacrylate, 1,6-Hexanediyl Diacrylate, 1,6-Hexenediol Diacrylate, 1,6-Hexyleneglycol Diacrylate, 1,6HX-A, 1.6HX, A-HD-N, AHD, Actilane 425, AgiSyn 2816, C 6DA;C 716, Cognis 4017, Doublemer HDDA, EM 2021, EM 221, EM 221TF, FA 126AS;Fancryl FA 126AS, Genomer 1223, HDDA, HDODA, Hexamethylene Acrylate;Hexamethylene Diacrylate, Hexamethylenediol Diacrylate, Hexamethyleneglycol Diacrylate, Hexaneglycol Diacrylate, Hexylene-1,6-diacrylate, KS-HDDA, Kayarad HDDA, Kayarad KS-HDDA, LM 254, Laromer HDDA, Light Acrylate 1,6HX-A;Light Acrylate SR 238F, Light Ester 1.6HX-A, M 200, M 200 (acrylate), Miramer M 200, NK Ester A-HD, NK Ester A-HD-N, Newfrontier HDDA, Photomer 4017;Photomer 4017F, SM 626, SR 238, SR 2389, SR 238B, SR 238F, SR 238NS;SR 238TFN, Sartomer 238, Sartomer SR 238, Setalux UV 2243, V 230, Viscoat 230;
IUPAC-Name 6-Prop-2-enoyloxyhexyl prop-2-enoat
SMILES C=CC(=O)OCCCCCCOC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Hexanediol Diacrylate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H18O4/c1-3-11(13)15-9-7-5-6-8-10-16-12(14)4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
Formelmasse 226.1205