Learn More
1,6-Hexandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499653 2500 g 2500 Gramm
11464210 250 g 250 Gramm
11489653 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499653 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12439.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 629-11-8 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
1,6-Hexanediol is used in polymer synthesis such as polyester, polyurethane and nylon. It is used as an intermediate to adhesives, acrylics and dyestuffs. Further, it is employed in gasoline refining and pharmaceutical production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,6-Hexandiol wird in der Polymersynthese wie für Polyester, Polyurethan und Nylon verwendet. Wird als Zwischenprodukt zu Klebstoffen, Acryl und Farbstoffen verwendet. Wird darüber hinaus in der Benzinraffinerie und pharmazeutischen Produktion eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln, Chloroformiaten und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-11-8
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.176
MDL-Nummer MFCD00002985
InChI-Schlüssel XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
PubChem CID 12374
ChEBI CHEBI:43078
IUPAC-Name Hexan-1,6-diol
SMILES C(CCCO)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Hexanediol
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Dichte 1.12
Siedepunkt 248°C to 250°C
Flammpunkt 147°C (296°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 2500 g
Beilstein 1633461
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,4690
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 97%