Learn More
1,6-Hexandiamin, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10604782 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10604782
Marke: Thermo Scientific Acros 120645000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-09-4
Summenformel C6H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 116.21
InChI-Schlüssel NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
IUPAC-Name Hexan-1,6-diamin
SMILES C(CCCN)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 6-Hexanediamine
Schmelzpunkt 38.0°C to 41.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 204.0°C to 205.0°C
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2N(CH2)6NH2
Menge 500 g
Beilstein 04,269
Merck Index 15,4727
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 490g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, diethyl ether
Formelmasse 116.21
Reinheit (%) 99.5+%
Physikalische Form Kristalline Masse mit geringem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,6-Hexanediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,6-Hexanediamine