Learn More
1,6-hexandiamin 60 gew. % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10415081
Verfügbar ab: 29-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,6-hexandiamin 60 gew. % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-142340 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Kunststoffflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10415081
Marke: Thermo Scientific Acros 411562500
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-09-4
Summenformel C6H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 116.21
MDL-Nummer MFCD00008243
InChI-Schlüssel NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
IUPAC-Name Hexan-1,6-diamin
SMILES C(CCCN)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 6-Hexanediamine
Namenshinweis 60 wt % aqueous soln.
Dichte 0.9300g/mL
Flammpunkt 116°C
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NH2(CH2)6NH2
Menge 250 g
Beilstein 04, 269
Merck Index 15, 4727
Relative Dichte 0.93
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 116.21
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0462513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2024 Artikelnummer411560010,411562500
ChargennummerA0456190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2023 Artikelnummer411560010,411562500
ChargennummerA0454875 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer411560010,411562500
ChargennummerA0454875 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer411560010,411562500
ChargennummerA0450999 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer411560010,411562500
Name des Produkts
1,6-hexandiamin 60 gew. % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals >