Learn More
1,6-Heptadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10383003 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10383003 1 g Glasflasche 1 Gramm
10688211 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10383003 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 309420010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2396-63-6 | C7H8 | 92.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2396-63-6
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 92.15
MDL-Nummer MFCD00014925
InChI-Schlüssel RSPZSDWVQWRAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-heptadiyne, 1,6-heptadiyne 6ci, 8ci, 9ci, heptane-1,6-diyne, acmc-1cin6, 1,6-heptadiyne, 97+%, wln: 1uu5uu1, 4-01-00-01121 beilstein handbook reference
PubChem CID 337121
IUPAC-Name Hepta-1,6-diyn
SMILES C#CCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 6-Heptadiyne
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -85°C
Farbe Gelb
Dichte 0.8050g/mL
Siedepunkt 111.5°C
Flammpunkt 9°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH∽C(CH2)3C∽CH
Brechungsindex 1.4400 to 1.444
Menge 1 g
Relative Dichte 0.805
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 92.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit