Learn More
1,6-Heptadien, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11423714
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423714 5 g 5 Gramm
11433714 25 g 25 Gramm
11443714 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423714 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11318.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2396-63-6 | C7H8 | 92.141 g/mol
1,6-Heptadiyne may be used in the preparation of free-standing polymer films of poly(1,6-heptadiyne). Polymerization of 1,6-heptadiyne using an insoluble Zeigler-Natta catalyst affords soluble polymer having six-membered ring containing polyene. Ruthenium(II)-catalyzed reaction of a substituted 1,6-heptadiyne with norbornene affords a tandem [2+ 2+ 2]/[4+2] cycloaddition product and a [2+ 2+2] cycloadduct.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,6-Heptadiin kann zur Herstellung freistehender Polymerfilme aus Poly(1,6-Heptadiin) verwendet werden. Die Polymerisation von 1,6-Heptadiin mit einem unlöslichen Zeigler-Natta-Katalysator ermöglicht die Herstellung von löslichem Polymer mit einem sechsgliedrigen Ring, der Polyene enthält. Die Ruthenium(II)-Katalysatorreaktion eines substituierten 1,6-Heptadiins mit Norbornen ermöglicht ein Tandem-Cycloadierungsprodukt [2+2+2]/[4+2] und ein Cycloaddukt [2+2+2].
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Schwermetallpulver, Hitze. Gekühlt bei (+4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2396-63-6
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 92.141
MDL-Nummer MFCD00014925
InChI-Schlüssel RSPZSDWVQWRAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-heptadiyne, 1,6-heptadiyne 6ci, 8ci, 9ci, heptane-1,6-diyne, acmc-1cin6, 1,6-heptadiyne, 97+%, wln: 1uu5uu1, 4-01-00-01121 beilstein handbook reference
PubChem CID 337121
IUPAC-Name Hepta-1,6-diyn
SMILES C#CCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Heptadiyne
Dichte 0.81
Siedepunkt 109°C to 111°C
Flammpunkt 9°C (48°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.442
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1731756
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 92.14
Reinheit (%) 97%