Learn More
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatrien 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10704041 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10704041 1 g Glasflasche 1 Gramm
10496720 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704041 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.60 CHF
    49.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 9.95 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1720-32-7 | C18H16 | 232.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1720-32-7
Summenformel C18H16
Molekulargewicht (g/mol) 232.32
MDL-Nummer MFCD00004793
InChI-Schlüssel BOBLSBAZCVBABY-WPWUJOAOSA-N
Synonym 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenylhexatriene, diphenylhexatriene, dicinnamyl, 1,6-diphenylhexa-1,3,5-triene, benzene, 1,1'-1,3,5-hexatriene-1,6-diyl bis, 1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenyl, 1e,3e,5e-6-phenylhexa-1,3,5-trienyl benzene, 1,1'-1e,3e,5e-hexa-1,3,5-triene-1,6-diyldibenzene
PubChem CID 5376733
ChEBI CHEBI:51594
IUPAC-Name [(1E,3E,5E)-6-phenylhexa-1,3,5-trienyl]benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC=CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 199°C to 203°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHCH=CHCH=CHC6H5
Menge 1 g
Beilstein 05, 691
Formelmasse 232.32
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle