Learn More
1,6-Dibromhexan, TRC
Artikelnummer. 30387347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387347 1 Kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387347 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4255851KG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Dibromohexane
CAS 629-03-8
Summenformel C6 H12 Br2
Menge 1 Kg
Synonym Hexane, 1,6-dibromo-, 1,6-Dibromohexane, 1,6-Dibromo-n-hexane, Hexamethylene dibromide, NSC 7306, α,ω-Dibromohexane
InChI-Formel InChI=1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
SMILES BrCCCCCCBr
IUPAC-Name 1,6-Dibromhexan
Molekulargewicht (g/mol) 243.967
Formelmasse 241.9306