Learn More
1,6-Dibrom-2-naphthol 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10635532 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10635532 25 g 25 Gramm
10182230 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10635532 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112850250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 16239-18-2
Summenformel C10H6Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 301.97
MDL-Nummer MFCD00003870
InChI-Schlüssel VKESFYLPKHQOOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-dibromo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1,6-dibromo, 2-naphthol, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-2-hydroxynaphthalene, 1,6-dibromo-beta-naphthol, 1,6-dibromo-.beta.-naphthol, pubchem22920, 2-naphthol,6-dibromo, 1,6 dibromo-2-napthol, acmc-1c8jh
PubChem CID 27768
IUPAC-Name 1,6-Dibromnaphthalen-2-ol
SMILES OC1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 6-Dibromo-2-naphthol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 105.0°C to 107.0°C
Farbe braun oder rosa bis purpur
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br2C10H5OH
Menge 25 g
Beilstein 06, 652
Formelmasse 301.96
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,6-Dibromo-2-naphthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.