Learn More
1-(6-Chlor-3-pyridinyl)-1-ethanon, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069341
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10069341 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10662063 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10174244 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10069341 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00162EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 55676-22-7
Summenformel C7H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 155.58
MDL-Nummer MFCD03407343
InChI-Schlüssel UXSNZYGTQTXRAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-chloropyridin-3-yl ethanone, 2-chloro-5-acetylpyridine, 3-acetyl-6-chloropyridine, 5-acetyl-2-chloropyridine, 1-6-chloropyridin-3-yl ethan-1-one, 1-6-chloro-3-pyridinyl-1-ethanone, 6-chloro-3-acetylpyridine, 2-chloro-5-acetyl-pyridine, 1-6-chloro-3-pyridinyl ethanone, 1-6-chloro-pyridin-3-yl-ethanone
PubChem CID 2779698
IUPAC-Name 1-(6-chloropyridin-3-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(6-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 155.58
Reinheit (%) 90%