Learn More
1,6,7-Trimethylnaphthalin, TRC
Artikelnummer. 30451690
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30451690 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451690 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT796475100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2245-38-7
Summenformel C13 H14
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
Synonym Naphthalene, 1,6,7-trimethyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,6,7-Trimethylnaphthalene (ACI), 2,3,5-Trimethylnaphthalene, NSC 89511
IUPAC-Name 1,6,7-Trimethylnaphthalin
SMILES Cc1cc2cccc(C)c2cc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Trimethylnaphthalene
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H14/c1-9-5-4-6-12-7-10(2)11(3)8-13(9)12/h4-8H,1-3H3
Formelmasse 170.1096