Learn More
1-(5-(Trifluormethyl)-2-pyridyl)-piperidin-4-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperidine-4-carboxylic acid |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 2-(4-Carboxylatopiperidin-1-yl)-5-(trifluormethyl)pyridin-1-ium |
Formelmasse | 274.24 |
Reinheit (%) | 95% |