Learn More
1-[5-(Trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-piperidin-4-carbonsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10883951
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10883951 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10646430 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10883951 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC73101CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 950603-35-7
Summenformel C9H10F3N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 281.25
MDL-Nummer MFCD11101440
InChI-Schlüssel PWQMNLMMMCREOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 33589561
IUPAC-Name 1-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NN=C(S1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazol-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 281.25
Reinheit (%) 97%