Learn More
1,5-Pentanedithiol, TRC
Artikelnummer. 30413477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30413477 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413477 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP227480500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 928-98-3
Summenformel C5 H12 S2
Molekulargewicht (g/mol) 136.28
Synonym 1,5-Dimercaptopentane, 1,5-Dithiolpentane, NSC 51699
IUPAC-Name Pentan-1,5-dithiol
SMILES SCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Pentanedithiol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H12S2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
Formelmasse 136.038