Learn More
1,5-Pentandithiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11411687 5 g 5 Gramm
11421687 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25665.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 928-98-3 | C5H12S2 | 136.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 928-98-3
Summenformel C5H12S2
Molekulargewicht (g/mol) 136.27
MDL-Nummer MFCD00004908
InChI-Schlüssel KMTUBAIXCBHPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-pentanedithiol, 1,5-dimercaptopentane, unii-r8rc3q7t1w, pentamethylene dimercaptan, r8rc3q7t1w, pentamethylenedithiol, 1,5-pentanodithiol, acmc-209rih, pentamethylenedimercaptane, 1,5-pentanedithiol 98+%
PubChem CID 70236
IUPAC-Name Pentan-1,5-dithiol
SMILES SCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Pentanedithiol
Schmelzpunkt -72°C
Siedepunkt 216°C to 218°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Geruch Unpleasant
Menge 5 g
UN-Nummer UN3334
Beilstein 1732335
Formelmasse 136.28
Reinheit (%) 96%