Learn More
Labcon™ SuperSpin™ 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 17547886 Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Violett
Sterilität:
Steril
Unsteril
Art der Kappe:
Extra großer Schnappverschluss
Schnappverschluss
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 17547886
Marke: Labcon™ 30168760009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit befestigten flachen, leicht zu öffnenden Schnappverschlüssen, seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
  • Ultrahochzentrifugation bis zu 40.000 x g
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • Verpackt in wiederverschließbaren Beuteln
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Art der Kappe Extra großer Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1,5 ml
Farbe Violett
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugation
Anzahl pro Packung 500/Packung
Verpackung 500 Beutel/Packung; 10 Packungen/Karton
Volumen (metrisch) 1,5 ml
Reinigungsnachweise Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin
Sterilität Unsteril
Produktlinie SuperSpin
Graduated Ja
Max. RZB 40.000 RCF