Learn More
Labcon™ SuperSpin™ 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Mit befestigten flachen, leicht zu öffnenden Schnappverschlüssen, seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
Marke: Labcon™ 3016-345-000-9
73.51 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21938" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.60320kg
Beschreibung
- Ultrahochzentrifugation bis zu 40.000 x g
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Verpackt in wiederverschließbaren Beuteln
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
12.2 mm | |
Schnappverschluss | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
1,5 ml | |
40,64 mm | |
Zentrifugation | |
500 Beutel/Packung; 10 Packungen/Karton | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin | |
SuperSpin™ | |
1,6 in. |
40.000 RCF | |
0.1, 0.5, 1 and 1.5 mL | |
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Polypropylenharz | |
500/Packung | |
1,5 ml | |
Steril | |
Ja |