Learn More
Labcon™ SuperSpin™ 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Mit befestigten flachen, leicht zu öffnenden Schnappverschlüssen, seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
Marke: Labcon™ 3016-878-000-9
27.12 CHF gültig bis 2025-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24124" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ultrahochzentrifugation bis zu 40.000 x g
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Verpackt in wiederverschließbaren Beuteln
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Schnappverschluss | |
Autoklavierbar | |
Grün | |
Zentrifugation | |
500 Beutel/Packung; 10 Packungen/Karton | |
Unsteril | |
Ja |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
1,5 ml | |
Polypropylenharz | |
500/Packung | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin | |
SuperSpin™ | |
40.000 RZB |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ SuperSpin™ 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen > Mikrozentrifugenröhrchen; Farbe: Grün; Art des Verschlusses: Schnappverschluss; Sterilität: Nicht steril; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität; Autoklavierbar: Autoklavierbar
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur