Learn More
BRAND™ 1.5 mL Microcentrifuge Tubes With Lids
Fits most common rotors, and withstands 20,000 x g
Marke:  BRAND™ 780423
75.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30058500
  • 77.40 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Made from virgin polypropylene
  • Uniform wall thickness for consistent performance
  • Tight, leak-free seal that opens easily, even with gloves
  • A variety of colors for easy sample identification
  • MTS15 is sterile, Rnase-, DNase-, and DNA-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Grün
Centrifugation or room temperature storage
41 mm
Bag
Yes
Attached Cap
Konisch
0.1 mL
1.5 mL
Polypropylen
Mikrozentrifuge
500/Cs
Unsteril
0,05 oz.
1.6 in.
20,000 x g
11 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ 1.5 mL Microcentrifuge Tubes With Lids > Color: Green; Sterility: Non-sterile