Learn More
BRAND™ 1.5 mL Microcentrifuge Tubes With Lids
Fits most common rotors, and withstands 20,000 x g
Marke: BRAND™ 780421
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Made from virgin polypropylene
- Uniform wall thickness for consistent performance
- Tight, leak-free seal that opens easily, even with gloves
- A variety of colors for easy sample identification
- MTS15 is sterile, Rnase-, DNase-, and DNA-free
Spezifikation
Autoclavable | |
Yellow | |
Centrifugation or room temperature storage | |
41 mm | |
Bag | |
Yes | |
Attached Cap | |
Conical | |
0.1 mL |
1.5 mL | |
Polypropylene | |
Microcentrifuge | |
500/Cs | |
Non-sterile | |
0.05 oz. | |
1.6 in. | |
20,000 x g | |
11 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ 1.5 mL Microcentrifuge Tubes With Lids > Color: Yellow; Sterility: Non-sterile
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur