Learn More
1-(5-Isochinolinsulfonyl)-1H-hexahydro-1,4-diazepin, Dihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-1H-hexahydro-1,4-diazepine, Dihydrochloride |
| CAS | 203911-27-7 |
| Summenformel | C14 H17 N3 O2 S . 2 H Cl |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | HA1077, Fasudil Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H17N3O2S.2ClH/c18-20(19,17-9-2-6-15-8-10-17)14-4-1-3-12-11-16-7-5-13(12)14;;/h1,3-5,7,11,15H,2,6,8-10H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.O=S(=O)(N1CCCNCC1)c2cccc3cnccc23 |
| IUPAC-Name | 5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isochinolin;dihydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 364.29056 |
| Formelmasse | 363.0575 |