Learn More
1,5-Hexadien, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470234
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470234 25 g 25 Gramm
11480234 100 g 100 Gramm
11490234 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470234 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13650.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 592-42-7 | C6H10 | 82.146 g/mol
1,5-Hexadiene is used to study the Pd(II)-catalyzed cycloisomerization of functionalized 1,5-hexadienes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Hexadien wird zur Untersuchung der Pd(II)-katalysierten Cycloisomerisierung funktionalisierter 1,5-Hexadien verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.17 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-42-7
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.146
MDL-Nummer MFCD00008666
InChI-Schlüssel PYGSKMBEVAICCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-hexadiene, biallyl, diallyl, hexadiene dot, alpha,omega-hexadiene, .alpha.,.omega.-hexadiene, unii-4mtz4764fi, 1,5-hexanediene, acmc-1axer, hexa-1,5-dien-1-yl
PubChem CID 11598
IUPAC-Name Hexa-1,5-dien
SMILES C=CCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Hexadiene
Schmelzpunkt -141°C
Dichte 0.692
Siedepunkt 58°C to 60°C
Flammpunkt −27°C (−16°F)
Geruch Turpentine-like
Brechungsindex 1.404
Menge 25 g
UN-Nummer UN2458
Beilstein 1731106
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.17g/L).
Formelmasse 82.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Hexadiene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Hexadiene