Learn More
1-(5-Fluor-2-Methoxyphenyl)ethanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15404697
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15404697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32022.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 878572-08-8
Summenformel C9H11FO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.18
MDL-Nummer MFCD08062369
InChI-Schlüssel VLBOHPCLXJIASU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,5-fluoro-2-methoxy-a-methyl, 1-5-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol_x000d_
PubChem CID 44891074
IUPAC-Name 1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-ol
SMILES COC1=C(C=C(F)C=C1)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanol
Menge 1 g
Formelmasse 170.18
Reinheit (%) 95%