Learn More
1-(5-Fluor-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | FC6H3(OH)COCH3 |
Menge | 50 g |
Formelmasse | 154.14 |
Reinheit (%) | 97% |