Learn More
1,5-Diphenylcarbohydrazid, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15538784 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15538784 25 g Weithalsflasche Braunglas 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15538784 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. K62003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 140-22-7
Summenformel C13H14N4O
Molekulargewicht (g/mol) 242.282
InChI-Schlüssel KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-Diphenylcarbazid, Diphenylcarbazid, 1,5-Diphenylcarbohydrazid, Kohlenstoffdihydrazid, 2,2'-Diphenyl, 1,5-Diphenylcarbonohydrazid, 1,5-Diphenylcabohydrazid, Sym-Diphenylcarbazid, n,n'-Diphenylcarbazid, 2,2'-Diphenylcarbazid, Carbohydrazid, 1,5-Diphenyl
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
IUPAC-Name 1,3-Dianilinourea
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Diphenylcarbohydrazid
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Menge 25 g
Formelmasse 242.28
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Diphenylcarbazide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Diphenylcarbazide