missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,5-Diphenylcarbazon-Verbindung mit 1,5-Diphenylcarbazid (technische Qualität), TRC

Artikelnummer. 30376756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376756 10 g
30374653 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30376756 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48735310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 538-62-5
Summenformel C13 H12 N4 O
Molekulargewicht (g/mol) 240.261
IUPAC-Name (3E)-1-anilino-3-phenyliminourea
SMILES O=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,5-Diphenylcarbazone Compound With 1,5-Diphenylcarbazide
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H12N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
Formelmasse 240.101
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.