Learn More
1,5-Diphenylcarbazon-Verbindung mit 1,5-Diphenylcarbazid (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30374653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30374653 50 g
30376756 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30374653 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48735350G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-62-5
Summenformel C13 H12 N4 O
Molekulargewicht (g/mol) 240.261
IUPAC-Name (3E)-1-anilino-3-phenyliminourea
SMILES O=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Diphenylcarbazone Compound With 1,5-Diphenylcarbazide
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H12N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
Formelmasse 240.101