Learn More
1,5-Diphenyl-1,5-Pentanedion 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10556402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10556402 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10556402 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 409010100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 5-Diphenyl-1, 5-pentanedione
Namenshinweis 99%
CAS 6263-83-8
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C17H16O2
MDL-Nummer MFCD00051401
Menge 10 g
Synonym 1,3-dibenzoylpropane, 1,5-diphenyl-1,5-pentanedione, 1,5-pentanedione, 1,5-diphenyl, 1,5-diphenyl-1,5-pentadione, 1,5-pentadione, maybridge3_005349, acmc-1b50l, 1,5-diphenyl-1,5-pentandione, 1,5-diphenyl-pentane-1,5-dione
InChI-Schlüssel YOLLTWVIOASMFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCC(=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC-Name 1,5-Diphenylpentan-1,5-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 252.31
PubChem CID 80432
Formelmasse 252.31
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver