Learn More
1,5-Dimethylpentandioat, TRC
Artikelnummer. 30376531
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30376531 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376531 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD9991201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaric acid dimethyl ester
CAS 1119-40-0
Summenformel C7 H12 O4
Menge 1 g
Synonym Pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, Glutaric acid, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), Pentanedioic acid, dimethyl ester (9CI), 1,5-Dimethyl pentanedioate, DBE 5, Dimethyl 1,3-propanedicarboxylate, Dimethyl glutarate, Dimethyl pentanedioate, Methyl glutarate, NSC 58578, Glutaric acid dimethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CCCC(=O)OC
IUPAC-Name Dimethylpentandioat
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
Formelmasse 160.0736