Learn More
(1,5-Dimethyl-1 H-Pyrrol-2-yl)methylamin, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10099561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10099561 250 mg 250 Milligramm
10691883 1 g 1 Gramm
10357494 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10099561 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SP01447CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 118799-24-9
Summenformel C7H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 124.187
InChI-Schlüssel KMUHAJOXPNPERW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethylpyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methyl amine, 1-1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethylpyrrol-2-yl methylamine, 1-1,5-dimethylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1,5-dimethyl, 2-aminomethyl-1,5-dimethyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1,5-dimethyl-9ci
PubChem CID 737232
IUPAC-Name (1,5-Dimethylpyrrol-2-yl)methanamin
SMILES CC1=CC=C(N1C)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
Prozentgehaltsbereich 90%
Menge 250 mg
Formelmasse 124.19
Reinheit (%) 90%