Learn More
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10405502
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10405502 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10405502 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12602DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
CAS 49783-84-8
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H7ClN2O
MDL-Nummer MFCD03407950
Menge 1 g
Synonym 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1,5-dimethyl-9ci
InChI-Schlüssel BADBQYAILRGCBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1N=C(C=C1C)C(Cl)=O
IUPAC-Name 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Molekulargewicht (g/mol) 158.59
PubChem CID 2776364
Formelmasse 158.59
Reinheit (%) 97%