Learn More
(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10190912
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10190912 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10652243 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10190912 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12609CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 153912-60-8
Summenformel C6H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 126.159
MDL-Nummer MFCD03659702
InChI-Schlüssel XJBMHIHXRARJJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dimethyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1,5-dimethyl-1h-pyrazol-3-yl-methanol, 1,5-dimethylpyrazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-1,5-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-methanol,1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-3-hydroxymethyl-1h-pyrazole, 1,5-dimethyl-3-hydroxymethyl pyrazole, akos pao-0060, acmc-1cisl, 1,5-dimethylpyrazole-3-methanol
PubChem CID 2776366
IUPAC-Name (1,5-Dimethylpyrazol-3-yl)methanol
SMILES CC1=CC(=NN1C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 126.16
Reinheit (%) 97%